Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Deckel mit Knopf.
- B/T/H: 200/100/50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 200 x 100 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 100 x 50 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Enthält | Deckel |
| Menge | Je 1 |
| Form | Rechteckig |