Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 10326051
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10326051
Marke: Bochem™ 8715
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Deckel mit Knopf.
  • B/T/H: 300/150/100mm
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 300 x 150 mm
Abmessungen (L x B x H) 300 x 150 x 100 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Material Edelstahl
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 150 mm
Enthält Deckel
Menge Je 1
Form Rechteckig