missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Instrumentenkörbe aus Edelstahl

Für die Verwendung mit Smeg™ Glaswarenwaschanlagen. Smeg Gerätekörbe aus Edelstahl sind für mittelgroße Geräte geeignet.

Marke:  Smeg™ CSK1/3

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11915654

  • 232.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Körbe mit Edelstahlgriffen, geeignet für mittelgroße Geräte
  • Netzöffnung 5 x 5 mm
  • Abmessungen: 225 x 450 x 50mm
Spezifikation

Spezifikation

435 x 160 x 50mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote