Learn More
Heidolph™ Edelstahlrührer
Artikelnummer. 10727641 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727641
Marke: Heidolph™ 5092100000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Rührer aus Edelstahl (AISI 316L) eignet sich optimal zum Begasen von Flüssigkeiten sowie für Mischanwendungen mit einer niedrigen oder mittleren Dichte bis < 500 mPa.
  • Für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich
  • Für das Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität von bis zu < 500 mPa s
  • Ideal zum Begasen von Flüssigkeiten
  • Dieses Modell bildet vornehmlich eine radiale Strömung aus
  • Aus Edelstahl (AISI 316L), Turbinendurchmesser 50 mm, Länge 400 mm, Ø Flügelradstab 8 mm, Maximaldrehzahl 2,000 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,7 in.
Länge (metrisch) 400 mm H
Menge Je 1
Geschwindigkeit 2000 rpm
Typ Propeller
Viskositätsbewertung <500 mPas
Material Edelstahl