Learn More
Hamilton™ HPLC Säule HC-75, IDxL=4,1x250H
Marke:  Hamilton™ 79476
Artikelnummer. 10074722
  • 1250.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Softgel mit 7,5% Quervernetzung
Kovalent funktionalisiert mit Sulfonataustauschgruppen
Für die Trennung von Kohlenhydraten
Wasser als mobile Phase
Kompatibel mit RI Detektoren
H-Form für USP L17
Ca-Form für USP L19
Pb-Form für USP L34
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
PEEK Gehäuse und andere Säulengrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 1 Kartusche (2,3/20mm)
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/250 Hmm
Partikelgrösse: 9μm
Spezifikation
Spezifikation
12 mEq/Säule
HC-75 (H+)
4,1 mm
9 µm
4,1 mm