Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für CryoMill
Für EMAX
Für MM 200
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
1.5 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
35 ml
50 ml
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss-Mahlbecher
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für MM 200 |
| Material | Edelstahl |