Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Die Retsch™ Edelstahl-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
Marke: RETSCH 02.462.0059
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schraubverschluss-Mahlbecher
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Mahlbecher | |
5 ml | |
Für MM 200 | |
Edelstahl |