Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 10334172 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für CryoMill
Für EMAX
Für MM 200
Für Schwingmühle MM 301
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
1.5 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
35 ml
50 ml
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10334172
Marke: RETSCH 014620236
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Die Retsch™ Edelstahl-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
  • Schraubverschluss-Mahlbecher
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Produkttyp Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schwingmühle MM 301
Material Edelstahl