Learn More
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln
Für den Einsatz mit Retsch™ Schwingmühlen konzipiert. Retsch™ Mahlkugeln aus Edelstahl eignen sich optimal zum Aufschließen von biologischen Zellen sowie für die DNA/RNA-Extraktion.
Marke: RETSCH 224550001
112.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit MM 200 und MM 400 Schwingmühlen
Spezifikation
Mahlkugeln | |
4 mm | |
Reaktionsfläschchen | |
Edelstahl |