Learn More
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MM 200 und MM 301
Planeten-Kugelmühle PM 400
Reaktionsfläschchen
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
15 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
Description
- Für die Verwendung mit MM 200 und MM 400 Schwingmühlen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mahlkugeln |
| Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Planeten-Kugelmühle PM 400 |
| Material | Edelstahl |