Learn More
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln
Für den Einsatz mit Retsch™ Schwingmühlen konzipiert. Retsch™ Mahlkugeln aus Edelstahl eignen sich optimal zum Aufschließen von biologischen Zellen sowie für die DNA/RNA-Extraktion.
Marke:  RETSCH 22.455.0002
95.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Product Code. 10196541
  • 122.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Für die Verwendung mit MM 200 und MM 400 Schwingmühlen
Specifications
Specifications
Mahlkugeln
3 mm
Reaktionsfläschchen
Edelstahl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers