Learn More
RETSCH Edelstahl-Mahlkugeln
Für den Einsatz mit Retsch™ Schwingmühlen konzipiert. Retsch™ Mahlkugeln aus Edelstahl eignen sich optimal zum Aufschließen von biologischen Zellen sowie für die DNA/RNA-Extraktion.
Marke:  RETSCH 05.368.0035
1.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054460
  • 2.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit MM 200 und MM 400 Schwingmühlen
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
7 mm
MM 200 und MM 301