Learn More
Gilson™ Fritten aus Edelstahl
Marke: Gilson™ 02010-44
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0,96 mm | |
Mikrofilter | |
2 μm | |
Fritte |
4,87 mm | |
Edelstahl | |
0,78 mm |