Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Gestell für Tiefkühlgerät
In den Gestellen für Tiefkühlgeräte lassen sich Assayplatten und PCR-Gestelle sicher lagern. Fisherbrand™ Edelstahlgestelle für Tiefkühlgeräte sind in zwei Ausführungen lieferbar: die Gestelle mit Verriegelungsstange ermöglichen ein Stapeln der Assayplatten, und die horizontalen Einschübe ermöglichen einfachen Zugang. Beide Ausführungen sind mit 16 Fächern zur sicheren Kryolagerung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ HS2864
308.18 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Kryolagerung in aufrecht stehenden Tiefkühlgeräten- Bestehend aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Für die Aufbewahrung von Assay-Platten, PCR-Gestellen und Kryoröhrchenkisten
- Mit den meisten aufrecht stehenden Standardtiefkühlgeräten kompatibel
- Robuste Behälter mit 4 Aufbewahrungsebenen verfügen über insgesamt 16 Aufbewahrungsabteile
- Metallhenkel auf der Vorderseite ermöglichen ein einfaches Entnehmen des Gestells aus der Tiefkühlgerät
- Gestell beinhaltet vier vertikale Verschlussstangen über der Seitenöffnung, um den Inhalt am Platz zu halten
- Ermöglicht das Stapeln von kurzen Assay-Platten in jedem Schacht (nicht im Lieferumfang enthalten):
- 96 Well-Assay-Platten (Fassungsvermögen von 3 pro Abteil , bis zu insgesamt 48)
- 24 Well-Assay-Platten (Fassungsvermögen von 2 pro Abteil, bis zu insgesamt 32)
- 96 Deepwell-Assay-Platten (Fassungsvermögen von 1 pro Abteil, bis zu insgesamt 16)
- 96 Well-PCR-Gestelle (Fassungsvermögen von 1 pro Abteil, bis zu insgesamt 16)
- Horizontales Schubfachsystem ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Kisten
- Schubfächer besitzen eine Stoppvorrichtung, die bei vollkommenem Auszug nach unten ausfährt
- Schubfachgriffe aus Polycarbonat verleihen einen anwenderfreundlichen Griff
- Einschließlich eines Schachts und eines Etiketts für die Identifikation des Schubfachs/der Probe
- Ideal für Standardkisten mit einer Größe von bis zu 133 x 133 x 53 mm geeignet
Spezifikation
Freezer Rack | |
Nicht autoklavierbar | |
16 Kryoboxen | |
16 | |
4 schwenkbare Ausziehschubladen | |
Unsteril | |
4 | |
Je 1 | |
571 mm | |
139 mm | |
238 mm |
4 x 4 | |
Silver | |
Edelstahl | |
Rechteckig | |
Ja | |
Für Standard-PCR-Gestelle und kryogene Gestelle (bis 133 x 133 x 53 mm) zur Lagerung in Tiefkühlschränken | |
Je 1 | |
139 x 571 x 238 mm | |
22.5 in. | |
5,5 in. | |
9,4 in. |