Learn More
Aalborg™ Edelstahl-Rahmen
Der Aalborg™ Edelstahl-Stützrahmen für den 65 mm Flügelrad-Messer ist für den Einsatz mit Einzelrohr-Durchflussmessern vorgesehen, die mit eingebauten Ventilen erhältlich sind.
Marke:  Aalborg™ P16S2-VA0
Artikelnummer. 11802340
  • 230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
  • Rahmen für P-Messgeräte
Spezifikation
Spezifikation
65 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Rahmen
65 mm