Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl
Product Code. 10268911
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
300 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10268911
missing translation for 'mfr': Usbeck Laborgeraete™ 3017
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Die Usbeck-Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl eignet sich zur Verwendung in sterilen Produktionsumgebungen und Reinräumen. Die Pinzetten sind für jahrelange und wiederholte Sterilisations- und Autoklaviervorgänge ausgelegt.
  • Spitzenform: Gerade/stumpfe Spitze
  • Länge: 300 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
Specifications
Spitzenform Gerade/stumpfe Spitze
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 300 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Pinzette