Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Bauweise/Design:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Fein |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Bauweise/Design | Gebogen |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Abmessungen (L x B) | L 130 mm |
| Typ | Pinzette |