Learn More
Edelstahlfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
32.96 € - 70.45 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Farbe | Silber |
Aussehen | Silver -colored foil |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
MDL-Nummer | MFCD00148499 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11318708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.FF |
25 x 25 mm |
32.96 €
25 Millimeter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11490401
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.FI |
50 x 50 mm | N/A | ||||||
11328708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041584.GH |
100 x 100 mm |
70.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Silver -colored foil | |
MFCD00148499 | |
Geruchsneutral |
Silber | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
It is insoluble in water. | |
Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen