Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel mit flacher Klinge, konisch
Artikelnummer. 11573492 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11573492
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit diesem Spatel mit flacher, sich verjüngender Klinge. Die sich verjüngende Edelstahlklinge der Fisherbrand™ Nickelspatel ist flach und flexibel. Die Spatel eignen sich die ideal zum Glätten, Mischen oder Säubern nach Experimenten.
  • Flache, flexible Klinge aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche
  • Ideal zum Glätten, Mischen oder Aufräumen nach Experimenten
  • Nickelspezifikation 200 (Nickelgehalt mindestens 99.6 %)
  • Perfektes Mehrzweckwerkzeug zum Mischen, Glätten, Bewerten usw.
  • Flache, sich verjüngende Klinge für das Labor
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Produkttyp Flacher, spitz zulaufender Spatel
Breite (metrisch) 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3,6 mm
Abmessungen (L x B) 120 x 25 mm
Material Nickel
Länge (metrisch) 120 mm