Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Artikelnummer. 10703815
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 ga.
19 g
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
0,375 in.
0,5 in.
0,625 in.
1,0 in.
1,25 in.
1,5 in.
2,0 in.
Außendurchmesser (metrisch):
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farbe:
Beige
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10703815
Marke: BD 300300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
  • Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
  • Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
  • Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
  • Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
  • Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Farbe Braun
Beschreibung 5.000 einzeln verpackte Nadeln, normale Kanülenwand
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für die einmalige Verwendung
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0,375 in.
Produkttyp Nadel
Art der Kanülenspitze Abgeschrägt, kurzer Winkel
Zur Verwendung mit (Geräte) SDR-150 und SDR-160, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss
Sterilität Steril