Learn More
Cole-Parmer™ ASTM Class 4 Mass with Traceable Certificate 100g
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Masse:
100 g
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Elektronisches Ausgleichsgewicht |
| Zertifizierung/Konformität | NIST/NVLAP |
| Material | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Masse | 100 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Kalibrierung von elektronischen Waagen und routinemäßigen Wägeanwendungen |
| Menge | 1er-Packung |
| Verpackungsmenge | 1er-Packung |