Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl
Diese Mikrospatel eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen.
Marke: Schneider Gerd™ 362
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit sehr kleinen Chemikalienmengen
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Je 1 | |
Mikrodoppelspatel | |
Edelstahl |
Doppel | |
6 mm | |
150 mm |