Learn More
Thermo Scientific™ Stainless Steel Dolly for HyPerforma Mixtainer (50, 100 and 200 L)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fass, 50 bis 200 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stainless Steel
- Universal for 50 to 200 L
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fass, 50 bis 200 l |
| Produkttyp | Drum Dolly |