Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert
Artikelnummer. p-200003724 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
35 l
50 l
65 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17886546
Marke: asecos™ 40099
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
  • selbstschließender Deckel mit Dämpfung, großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
  • Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
  • FM-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Tiefe (angloamerikanisch) 15.04 in.
Tiefe (metrisch) 382.00 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 5.3 gal.
Farbe Gray
Höhe (metrisch) 429.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 12.35 lb.
Gewicht (metrisch) 5.6 kg
Breite (metrisch) 385.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.16 in.
Höhe (angloamerikanisch) 16.89 in.
Material Edelstahl
Produkttyp Kanne für Flüssigkeitsentsorgung