Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl
Artikelnummer. 11508102 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
500 ml
1.000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11508102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit zylindrischen Schaufeln erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Wägen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Fisherbrand™ nahtlose Zylinderschaufeln aus Edelstahl eignen sich hervorragend zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien und besonders für pharmazeutische Anwendungen.
  • Edelstahl-Schaufeln, nahtlose Ausführung, zylindrisch 
  • Besonders geeignet für pharmazeutische Anwendungen  
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Es findet keine Absorption statt, was die GMP-Anforderungen erfüllt
  • Kratzer in der Schaufel verhindern Kreuzkontamination
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Kapazität (metrisch) 4000 mL
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für pharmazeutische Anwendungen
Länge (metrisch) Griff 120 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 330 mm