Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F2
Artikelnummer. p-7083565 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15525129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 2
  • Gewichte für die Überprüfung oder Kalibrierung der Klasse M1 und möglicherweise Klasse M2 Gewichte
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation F2
Gewicht (metrisch) 1 g bis 1 kg
Masse 1 g bis 1 kg
Form Zylindrisch