Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | F1 |
| Gewicht (metrisch) | 1 g bis 5 kg |
| Masse | 1 g bis 5 kg |