Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
200 g
Packungsgröße:
1 Einheit
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | E2 |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 100 g |
| Masse | 1 g bis 100 g |
| Form | Zylindrisch |