Learn More
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl
Kann zur Entnahme von Proben von Schüttgütern verwendet werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform während der Probenahme leicht verklemmen oder ablagern.
662.00 € - 895.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für Schüttgüter |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zertifizierung/Konformität | Geeignet für Lebensmittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schüttgüter, die sich leicht verklemmen oder ablagern |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17290574
|
Buerkle™
5310-0001 |
15 ml |
662.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17200584
|
Buerkle™
5310-0002 |
110 mL |
718.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17210584
|
Buerkle™
5310-0003 |
230 mL |
895.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Im Vergleich zu Standard-Allschichtprobenehmern für Schüttgüter hat der zweiteilige Kernprobenehmer keinen Spalt, der groß genug wäre, dass das Medium beim Entfernen darin stecken bleiben könnte.
- Dadurch ist es möglich, eine korrekte Probe von Pulvern und Granulaten durch mehrere Schichten, z. B. Glaskugeln oder Metallpulver, zu nehmen
- Edelstahl AISI 316L
- Lieferumfang: Kernprobenehmer (bestehend aus Bohrstange und Bohrschlauch), Befestigungsclip
- Setzen Sie die Bohrstange in das Probenahmemedium ein
- Schieben Sie das Bohrrohr über die Bohrstange
- Ziehen Sie den Kernprobenehmer an der Bohrstange heraus und entfernen Sie die Probe
- Befestigen Sie bei Bedarf das Bohrrohr mit dem Befestigungsclip
Spezifikation
Probenehmer für Schüttgüter | |
Edelstahl | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Für Schüttgüter, die sich leicht verklemmen oder ablagern |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kernprobenehmer aus Edelstahl