Learn More
Bochem™ Edelstahlbehälter
Artikelnummer. p-7146776
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
270 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
75 l
100 l
Höhe (metrisch):
375 mm
600 mm
670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10342711
Marke: Bochem™ 8340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bochem™ Edelstahlbehälter besteht aus Edelstahl und ist seitlich mit Griffen ausgestattet.
  • Edelstahl
  • Mit Griffen
  • Passender Deckel separat erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 375 mm
Kapazität (metrisch) 20 l
Material Edelstahl (18/10)