Learn More
Buerkle™ QualiRod konisch, V2A, Bohrtiefe 120mm, EN/ISO 707 .
Konus-Handbohrer, konische Form, mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben zur Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen
Marke: Buerkle™ 5311-0002
124.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12800kg
Beschreibung
Ein konisch geformter Handbohrer mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben für die Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen (Käse, Butter, Ton, Seife, Wachs, etc.).- Edelstahl V2A (1.4301)
- Sterilisierbar
- Gemäß EN/ISO 707
Spezifikation
Edelstahl (AISI 304) | |
Autoklavierbar | |
150 mm |