Learn More
Buerkle™ QualiRod konisch, V2A, Bohrtiefe 120mm, EN/ISO 707 .
Konus-Handbohrer, konische Form, mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben zur Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen
Marke:  Buerkle™ 5311-0001
77.30 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10690543
  • 87.65 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Ein konisch geformter Handbohrer mit scharfen Schneidkanten und einem stabilen Griff. Ideal zum Ausschneiden von Proben für die Qualitätskontrolle aus weichen, pastösen Substanzen (Käse, Butter, Ton, Seife, Wachs, etc.).
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Sterilisierbar
  • Gemäß EN/ISO 707
Specifications
Specifications
Edelstahl (AISI 304)
Sterilisierbarer konischer QualiRod
110 mm
Autoklavierbar
Entnahme konischer Proben per Handbohrer für Qualitätskontrollprüfungen bei weichen pastenähnlichen Substanzen wie Käse, Butter, Lehm, Seife, Wachs usw.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers