Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Edelstahlklemmen
7.15 € - 56.76 €
Spezifikation
Menge | 10/Packung |
---|---|
Typ | Gelenkklemme |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für konische Schliffverbindungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11746974
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103214 |
Konische Schliffverbindung: NS 14/23 |
45.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10708841
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103229 |
Konische Schliffverbindung: NS 29/32 | N/A | ||||||
12333840
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103229 |
Konische Schliffverbindung: NS 29/32 |
56.76 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
10/Packung | |
Gelenkklemme | |
Edelstahl | |
Für konische Schliffverbindungen |