Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Spatel, Chattaway
Enthält eine flache Oberfläche an einem Ende und einen Spatel in einem Winkel von 45° am anderen. Nickel-Electro™ Edelstahl-Chattaway-Spatel verfügt über eine nicht magnetische, helle Oberfläche.
Marke: Nickel Electro™ 2318
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- An einem Ende flach, am anderen Ende um 45° schräg gebogen
- Edelstahl, nicht magnetisch mit heller Oberfläche
- 350 mm Länge
- Wird in Packungen mit 5 Stück geliefert
Spezifikation
5 Packungen | |
Chattaway-Doppelspatel | |
100 mm | |
Edelstahl | |
-196°bis +550 °C | |
350 mm |
Autoklavierbar | |
Glänzend | |
10 mm | |
350 x 10 mm | |
Edelstahl |