Learn More
VACUUBRAND™ Durchgangsventil aus Edelstahl in Schmetterlingsbauart
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
KF VS 40/ DN
KF VS16/DN
KF VS25/DN
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Ventile der Serien VS und VS Schmetterlingsventile. Eine kreisförmige Ventilplatte mit einem Dichtring am Außenrand dreht sich um eine Achse im rechten Winkel zur Ventilachse. Dadurch lassen die Ventile praktisch den gesamten Querschnitt frei und bieten eine sehr gute Leitfähigkeit. Die Ventilkörper sind einteilig, aus stabilem Material gefertigt und benötigen (zusätzlich zur Ventilkopfdichtung) nur eine elastische Wellendichtung für die Wellendrehbewegung. Die Ventile sorgen für geringe Leckage- und minimale Entgasungsraten. Die VS C-Serie besitzt eine Ventildichtung aus Perfluorelastomer (ffKM).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | KF VS 40/ DN |
| Material | Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Durchgangsregelklappe |