Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SM 200 Schneidmühlen
Artikelnummer. 11720765 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,5 mm
2mm
250 μm
4mm
500 μm
6mm
0,75mm
8mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11720765
Marke: RETSCH 03.647.0322
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Bodensieb, Quadratlochung 8,00mm
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 8mm
Typ Bodensiebe
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) SM 200 Schneidmühle