Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SM 200 Schneidmühlen
Tienda Retsch Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
1mm
1,5 mm
2mm
250 μm
4mm
500 μm
6mm
0,75mm
8mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
Typ: Bodensieb, Quadratlochung 6,00mm
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 6mm |
| Typ | Bodensiebe |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SM 200 Schneidmühle |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido