Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SM 200 Schneidmühlen
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,5 mm
2mm
250 μm
4mm
500 μm
6mm
0,75mm
8mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: Bodensieb, Trapezlochung 1,00mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1mm |
| Typ | Bodensiebe |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SM 200 Schneidmühle |