Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SK100 Schlagkreuzmühlen
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
0,12mm
1,5 mm
200 μm
2mm
250 μm
500 μm
5mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1mm |
| Typ | Bodensiebe |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SK100 Kreuzschlagmühle |