Learn More
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10366051
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Enthält:
Führungsstift
N.A.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10366051
Marke: Bochem™ 1021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze aus Edelstahl gewährleisten eine gute Griffsicherheit.
  •  Scharfe gebogene Spitze
Spezifikation
Spitzenform Gebogen
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Enthält N.A.
Typ Pinzette