Learn More
Bochem™ Pinzetten mit gebogener runder Spitze, Edelstahl
Gebogene Pinzette mit feiner Spitze. Bochem™ spitze, gebogene Rundpinzetten sind aus Edelstahl gefertigt.
9.60 € - 13.80 €
Spezifikation
Spitzenform | Gebogen, rund |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Pckg. |
Material | 18/10 Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10213941
|
Bochem™
1022R |
145 mm |
9.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10515611
|
Bochem™
1024R |
200 mm |
13.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654101
|
Bochem™
1023R |
160 mm |
9.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Langlebig und beständig.
- Gebogene und feine Spitze.
Spezifikation
Gebogen, rund | |
18/10 Edelstahl | |
Pinzette |
1/Pckg. | |
Pinzette |