Learn More
Cole-Parmer™ Bechereinsatz, Edelstahl, 50 ml
113.41 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 mL
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-Parmer™ Messbecher aus Edelstahl eignen sich optimal für das allgemeine Rühren oder Messen von Lösungen.Die Messbecher lassen sich dank der abgesetzten Deckel besonders einfach lagern.
- Langlebig, preiswerte Mischfunktion
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
- Deckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 245mm |
Kapazität (metrisch) | 7600 mL |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 215mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426,7 °C |
Typ | Becher |
Sterilität | Steril |