Learn More
Hamilton™ Anionenaustauschersäulen aus Edelstahl
764.00 € - 1105.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Porengröße | 100 Å |
Innendurchmesser (metrisch) | 4,1 mm |
Durchmesser (metrisch) | 4,1 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Anionenaustauschkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Anionenaustauschkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10573923
|
Hamilton™
79828 |
250 mm | 7 µm | 1,6 μäq/g |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11503504
|
Hamilton™
79365 |
50 mm | 10 μm | 0,19 μäq/g |
764.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10452543
|
Hamilton™
79734 |
250 mm | 7 µm | 0,11 μäq/g |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11583504
|
Hamilton™
79363 |
10 μm | 35 μäq/g |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-DivinylbenzolKovalent funktionalisiert mit Trimethylammonium
Porengrösse 100Å
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Ideal für die Analyse von Ionen in Wasser gemäss EPA 300
Sehr gute Trennung polarisierbarer Anionen
Gute Fluorid Retention
Trennt 20 ppb bis 20 ppm
Conductivity mit und ohne Suppression
Geeignet für inverse UV Detektion
Kapazität: 4,1/250mm - 0,176 meq/column (0,11 meq/gm)
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
PRP-X110S wird vorequilibriert in Carbonat-Bicarbonat Puffer geliefert.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,1/250mm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Edelstahl | |
100 Å | |
4,1 mm | |
4,1 mm |