Learn More
Rogo Sampaic™ 12-teiliges Sezierbesteck aus Edelstahl
Ein praktisches und umfangreiches Sezierbesteck mit hochwertigen Sezierinstrumenten in einer schicken schwarzen Reißverschlusstasche mit rotem Innenfutter. Die 12-teiligen Rogo Sampaic™ Sezierbestecke aus Edelstahl eignen sich optimal zum Sezieren sowie für Operationen und allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Rogo Sampaic™ FMQ006.500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24120kg
Beschreibung
- 1 starke spitze/runde 140 mm-Schere
- 1 110 mm-Irisschere
- 1 starke abgerundete 140 mm-Pinzette
- 1 feine abgerundete 110 mm-Pinzette/-Zange
- 1 Skalpellgriff Nr. 4
- 1 Beutel mit 5 Skalpellklingen, Nr. 23
- 2 Nadeln mit gerader Spitze
- 1 140 mm-Sektionspinzette/-zange mit Greifern
- 1 110 mm-Uhrmacherzange
- 1 Sensor mit Knöpfen
Spezifikation
Eine starke, rund geformte 140 mm-Schere, eine 110 mm-Schere „Iris“, eine 140 mm hohe runde Klammer, runder 110 mm Fish-Clip, Skalpellgriff Nr. .4, Beutel mit 5 Skalpellklingeln Nr. .23, 2 separate Nadeln mit gerader Spitze, 140 mm Spannkralle für Sezierung, 110 mm | |
12-teiliger Seziersatz | |
Edelstahl |