Learn More
Bochem™ Edelstahl 1:2 Gewebepinzetten
Zum Sezieren.
Marke:  Bochem™ 1151
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10484101
  • 4.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
130 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahl 1:2 Gewebepinzetten > Länge:130mm