Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver
Artikelnummer. 15859711 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
300 mm
Höhe (metrisch):
107 mm
230 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859711
Marke: Sampling Systems™ A716100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ rostfreier Pulvertrichter aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für hygienische und pharmazeutische Anwendungen geeignet.
  • Hochwertiger Edelstahl 316L
  • Mattierte Oberfläche
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
  • Dreifach-Klemmringverschraubung am Auslaufstutzen (BS4825-3)
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 38 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 107 mm
Enthält 1.5-Zoll-Hülse am Ausguss
Produkttyp Trichter