Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Pulver
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
300 mm
Höhe (metrisch):
107 mm
230 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertiger Edelstahl 316L
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
- Dreifach-Klemmringverschraubung am Auslaufstutzen (BS4825-3)
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 300 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 50 mm |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Enthält | 1.5-Zoll-Hülse am Ausguss |
| Produkttyp | Trichter |