Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Eisschaufel
Artikelnummer. 15899611 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15899611
Marke: Sampling Systems™ A314100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Edelstahl-Eisschaufel besteht aus langlebigem Edelstahl und ist ideal für das Schaufeln von Eiswürfeln.
  • Perforiert, damit überschüssiges Wasser abfließen kann
  • Aus Edelstahl 304 hergestellt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Länge (metrisch) Griff 80 mm
Material Edelstahl (AISI 304)
Länge (metrisch) 180 mm