Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 600 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ 5005A-250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15839321
  • 97.03 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Anwenderfreundlich
  • Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
250 ml
600 mm
Edelstahl (316L)
65 mm