Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlbehälter
Artikelnummer. 15889651 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Durchmesser (metrisch):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höhe (metrisch):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889651
Marke: Sampling Systems™ A41620
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dank der hochwertigen, nutfreien Oberfläche eignen sich diese Behälter ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen. Sampling Systems™ Edelstahlbehälter sind ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten.
  • Mehrzweckbehälter
  • Robuste Bauweise
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
  • Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
  • Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
  • 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Closure Included Ja
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial Edelstahl
Verschlussgröße 98 mm
Durchmesser (metrisch) 275 mm
Höhe (metrisch) 440 mm
Enthält Deckel, Klemme und Dichtung